アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
86-92 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(O)c(CCCCCCCCCCCS)c1
InChI
1S/C17H28O2S/c18-16-11-12-17(19)15(14-16)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-20/h11-12,14,18-20H,1-10,13H2
InChI Key
DYYJRXGKNZGOIX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728640-VAR:
728640-500MG:
728640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.