Merck
CDS003885
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3S
CAS番号:
分子量:
184.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI Key
PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003885-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Gong et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 193(2), 417-429 (2020-10-06)
A rapid and reliable method for the determination of aldol condensation activity of threonine aldolases (TAs) toward aldehydes and glycine was developed. This 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) method has high sensitivity and low background disturbance and can be spectrophotometrically measured for high-throughput
Wenlong Zheng et al.
Enzyme and microbial technology, 141, 109667-109667 (2020-10-15)
A number of organic synthesis involve threonine aldolase (TA), a pyridoxal phosphate (PLP)-dependent enzyme. Although the addition of exogenous PLP is necessary for the reactions, it increases the cost and complicates the purification of the product. This work constructed a