Merck
728276
Sigma-Aldrich
(ブロモエチニル)ベンゼン
≥95.0% (HPLC)
別名:
1-ブロモ-2-フェニルアセチレン, 1-ブロモ-2-フェニルエチン, フェニルエチニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5Br
CAS番号:
分子量:
181.03
Beilstein:
606222
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
InChI Key
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
728276-500MG:
728276-BULK:
728276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)