145947
テトラクロロシクロプロペン
98%
別名:
1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene, Perchlorocyclopropene, Tetrachlorocyclopropenone, Tetrachlorocycloproprene
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
125-130 °C (lit.)
密度
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
InChI Key
BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
145947-5G:
145947-VAR:
145947-25G:
145947-BULK:
145947-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)