Merck
727407
Sigma-Aldrich
6-HDMCB
≥95%
別名:
N-[(5-クロロ-3-オキシド-1H-ベンゾトリアゾール-1-イル)-4-モルホリニルメチレン]-N-メチルメタンアミニウム ヘキサフルオロホスファート, HDMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17ClF6N5O2P
CAS番号:
分子量:
455.72
Beilstein:
11222273
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727407-100G:
727407-25G:
727407-BULK:
727407-VAR:
727407-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)