スキップする
C19406
クロロアセトアルデヒドジメチルアセタール
98%
別名:
2-クロロ-1,1-ジメトキシエタン, ジメチルクロロアセタール
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 g
出荷予測2026年6月29日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥9,480
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥12,800
この商品について
化学式:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
124.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-624-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733700
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
¥9,480
出荷予測2026年6月29日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D5420610906A902
assay
98%
assay
≥95.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
bp
128-130 °C (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)