Merck
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-アミノノナン
ChiPros®, produced by BASF, 99%
別名:
(S)-2-ノニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N
CAS番号:
分子量:
143.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES記法
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI Key
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
727342-BULK:
727342-25G:
727342-5G:
727342-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)