Merck
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-Methoxy-2-propylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
別名:
(S)-2-Amino-1-methoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,200
25 G
¥54,800
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,200
25 G
¥54,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NO
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
5725728
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.5%
官能基
amine
ether
SMILES記法
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.[1]
  • To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.[2]
  • In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.[3]
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
47.3 °F
引火点(℃)
8.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
727296-25G:
727296-5G:
727296-VAR:
727296-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)