Merck
G005089
GCによる1-メトキシ-2-プロピルアミンエナンチオマー(N-アセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX B-PH
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peaks 1 & 2: 1-methoxy-2-propylamine enantiomers (N-acetyl derivatives)
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)