Merck
727172
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminohexane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
別名:
(S)-2-Hexylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
1718994
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
形状
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES記法
CCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
WGBBUURBHXLGFM-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F
引火点(℃)
-3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
727172-5G:
727172-VAR:
727172-25G:
727172-BULK:
試験成績書(COA)