アッセイ
97%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
InChI Key
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
遺伝子情報
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445347-250MG:
445347-VAR:
445347-1G:
445347-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)