Merck
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-クロロ-α-メチルベンジルアミン
ChiPros®, produced by BASF, 99%
別名:
(S)-1-(3-クロロフェニル)エチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10ClN
CAS番号:
分子量:
155.62
Beilstein:
4230571
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES記法
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
727156-25G:
727156-BULK:
727156-5G:
727156-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)