Merck
726850
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methylbutane
produced by BASF, ChiPros®
別名:
(S)-(+)-3-Methyl-2-butylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H13N
CAS番号:
分子量:
87.16
Beilstein:
1718797
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥99%
密度
0.746 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m0/s1
InChI Key
JOZZAIIGWFLONA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<69.8 °F
引火点(℃)
< 21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
726850-25G:
726850-5G:
726850-BULK:
726850-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)