Merck
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-ベンジリデン-D-トレイトール
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,730
¥33,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,730
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O4
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
InChI Key
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725978-BULK:
725978-VAR:
725978-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)