Merck
725374
Sigma-Aldrich
2,2-ジブチル-[1,3,2]ジオキサスタンノラン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22O2Sn
CAS番号:
分子量:
292.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
231-236 °C
SMILES記法
CCCC[Sn]1(CCCC)OCCO1
InChI
1S/2C4H9.C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;3-1-2-4;/h2*1,3-4H2,2H3;1-2H2;/q;;-2;+2
InChI Key
STWBEJNHFFEKHC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725374-BULK:
725374-5G:4548173352909
725374-10G:4548173352893
725374-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)