Merck
411345
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine methyl ester
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥46,100
¥46,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥46,100
About This Item
化学式:
HOCH2CH[NHC(C6H5)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
361.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
InChI Key
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
411345-25G:
411345-5G:
411345-BULK:
411345-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)