Merck
725293
Sigma-Aldrich
3-ピラゾールカルボン酸エチル
97%
別名:
ピラゾール-3-カルボン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-154 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725293-VAR:
725293-1G:
725293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)