Merck
724815
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)、カルボン酸末端
average Mn 2,000
別名:
NIPAMポリマー, PNIPAM-COOH, ポリNIPAM, ポリアクリルアミド, 官能基化ポリNIPAM, 官能基化ポリアクリルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,500
5 G
¥46,700
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,500
5 G
¥46,700
About This Item
化学式:
(C6H11NO)nSCH2CH2CO2H
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 2,000
mp
>300 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
熱応答性ポリマー薬物送達システムなどの感熱性被覆マイクロ/ナノ材料開発に使用される新規なポリマーです。カルボン酸官能基は、さまざまな生体分子をポリマー鎖に結合させるために使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724815-5G:
724815-1G:
724815-VAR:
724815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。
すべて表示