Merck
724718
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate
95%
別名:
5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
268.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
163-167 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI Key
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724718-VAR:
724718-BULK:
724718-1G:
試験成績書(COA)