Merck
B2761
Sigma-Aldrich
5-ブロモインドール-2-カルボン酸
98%
別名:
NSC 73384
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,700
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,700
About This Item
化学式:
C9H6NO2Br
CAS番号:
分子量:
240.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI Key
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の生物活性分子の研究に関係する反応剤です。
  • 関節炎疾患の治療に用いるMMP-13のインドール系インヒビターの発見
  • インドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼインヒビターであるインドリルエタノン類の合成
  • 第Xa因子インヒビターとして用いるために合成されたcis-ジアミノシクロヘキサン誘導体
  • チューブリン重合インヒビターおよびがん細胞増殖インヒビターの合成
  • PPARγ/δデュアルアゴニストの合成
  • 炎症でのhFPRL1レセプターの役割を研究するための化学プローブの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2761-1G:
B2761-VAR:
B2761-250MG:
B2761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shahrbanoo Jahangir et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 436-436 (2020-10-11)
Mesenchymal stem cells are a promising cell source for chondrogenic differentiation and have been widely used in several preclinical and clinical studies. However, they are prone to an unwanted differentiation process towards hypertrophy that limits their therapeutic efficacy. Matrix metallopeptidase