Merck
138096
Sigma-Aldrich
エチル 5-クロロ-2-インドールカルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10ClNO2
CAS番号:
分子量:
223.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
166-168 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI Key
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
138096-500G:
138096-5G:
138096-VAR:
138096-BULK:
138096-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is