Merck
E32800
Sigma-Aldrich
エチル インドール-2-カルボキシラート
97%
別名:
2-エトキシカルボニルインドール, NSC 10076
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,640
25 G
¥27,500
¥8,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,640
25 G
¥27,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO2
CAS番号:
分子量:
189.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
InChI Key
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • CRTH2レセプターアンタゴニスト
  • インドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼ(IDO)インヒビター
  • カンナビノイドCB1レセプターアンタゴニスト
  • ヒト網状赤血球15-リポキシゲナーゼ1のインヒビター
  • 強力な抗高トリグリセリド血症薬であるN-(ベンゾイルフェニル)-1H-インドール-2-カルボキサミド類
  • ヒト白血病K562細胞に対する抗増殖薬
  • p38 MAPキナーゼのインヒビター
  • アセトラクタートシンターゼインヒビター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E32800-5KG:
E32800-VAR:
E32800-25G:
E32800-5G:
E32800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)