Merck
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,600
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2BrNO
CAS番号:
分子量:
147.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
38-43 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
InChI Key
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
724637-5G:
724637-1G:
724637-VAR:
724637-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)