Merck
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
CAS番号:
分子量:
283.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
490423-BULK:
490423-500MG:
490423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1