Merck
490415
Sigma-Aldrich
Sodium octanoate-1-13C
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled sodium octanoate, Caprylic acid-1-13C sodium salt, Octanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium caprylate-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,000
¥35,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)613CO2Na
CAS番号:
分子量:
167.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥35,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i8+1;
InChI Key
BYKRNSHANADUFY-IYWRZBIASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490415-VAR:
490415-BULK:
490415-1G-PW:
490415-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)