Merck
723320
Sigma-Aldrich
マグネシウム、Sure/Sealボトル入り
in a Sure/Seal bottle, turnings, anhydrous tetrahydrofuran 37.5 mmol
別名:
マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
形状
turnings
自己発火温度
950 °F
組成
anhydrous tetrahydrofuran, 37.5 mmol
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Magnesium turnings (Mg) can be used to prepare reactive organomagnesium compounds (Grignard reagents, GR) by reacting with alkyl, allyl, vinyl, or aryl halides. These GR reagents are widely used in organic synthesis to produce useful chemical intermediates. Mg can also be used to prepare tetraisopropyl- and tetrabutyl-distibane by dehalogenation of diisopropyl- and dibutyl-antinomy bromide, respectively.
その他情報
0.5 Mの有機マグネシウム試薬の溶液を作成した際、40%のヘッドスペースとなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
723320-BULK:
723320-VAR:
723320-75ML:4548173983462
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Reduktion von isopropyl-und butylantimonbromiden mit magnesium
Breunig HJ and KW
Journal of Organometallic Chemistry, 186(1), C5-C8 (1980)
Titanium-magnesium-assisted scission of 1, 4-bis (trimethylsilyl)-1, 3-butadiyne: synthesis and structure of a titanium (III) tweezer complex,[(. eta. 5-C5HMe4) 2Ti (. eta. 1-C. tplbond. CSiMe3) 2][Mg (THF) Cl]
Troyanov SI, et al.
Organometallics, 12(7), 2820-2824 (1993)
Mechanical activation of magnesium turnings for the preparation of reactive Grignard reagents
Baker KV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(2), 698-703 (1991)
Denise H M Heppe et al.
The American journal of clinical nutrition, 98(1), 224-232 (2013-05-31)
Maternal diet during pregnancy has been suggested to influence bone health in later life. We assessed the association of maternal first-trimester dietary intake during pregnancy with childhood bone mass. In a prospective cohort study in 2819 mothers and their children
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate