Merck
722820
Sigma-Aldrich
フェルラ酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
trans-4-ヒドロキシ-3-メトキシケイ皮酸-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)13CH=13CH13CO2H
CAS番号:
分子量:
197.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品722820は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i3+1,5+1,10+1
InChI Key
KSEBMYQBYZTDHS-SQDGEFSZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722820-BULK:
722820-5MG:
722820-1MG-PW:
722820-1MG:
722820-VAR:
722820-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vanessa Bullón-Vela et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Metabolic syndrome (MetS) components are strongly associated with increased risk of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) development. Several studies have supported that resveratrol is associated with anti-inflammatory and antioxidant effects on health status. The main objective of this study was