表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥20,900 |
この商品について
化学式:
ClC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
156.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D -48.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.544
density
1.175 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
MVOSNPUNXINWAD-LURJTMIESA-N
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 97% |
| assay 95% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.544 | refractive index n20/D 1.570 | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form powder |
| density 1.175 g/mL at 25 °C | density 1.322 g/mL at 25 °C | density - |
| functional group hydroxyl, chloro | functional group hydroxyl, bromo | functional group nitro, amine |
注意喚起語
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
>230.0 °F
引火点(°C)
> 110 °C
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter