Merck
722537
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシピペリジン-3,3,4,5,5-d5
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
4-ピペリジノール-3,3,4,5,5-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D5H6NO
CAS番号:
分子量:
106.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1([2H])O
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,5D
InChI Key
HDOWRFHMPULYOA-QJWYSIDNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722537-VAR:
722537-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)