Merck
716634
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,800
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H44N2P2
CAS番号:
分子量:
662.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −17.5°, c = 0.5 in chloroform
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
>300 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CC[C@@H](NCc2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H](C1)NCc5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H44N2P2/c1-5-21-37(22-6-1)47(38-23-7-2-8-24-38)43-31-17-13-19-35(43)33-45-41-29-15-16-30-42(41)46-34-36-20-14-18-32-44(36)48(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-14,17-28,31-32,41-42,45-46H,15-16,29-30,33-34H2/t41-,42-/m1/s1
InChI Key
OBHPYVNBXWUKNY-NCRNUEESSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716634-BULK:
716634-VAR:
716634-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)