Merck
233331
Sigma-Aldrich
アセトニトリル-d3
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
別名:
トリジュウテロアセトニトリル, メチル-d3シアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥55,900
¥55,900
出荷予定日2025年8月04日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥55,900
About This Item
化学式:
CD3CN
CAS番号:
分子量:
44.07
Beilstein:
1740230
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥55,900
出荷予定日2025年8月04日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
1 % (v/v) TMS
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233331-10G:4548173121420
233331-50G:4548173121444
233331-BULK:
233331-VAR:
233331-25G:4548173121437
233331-5G:4548173121451
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys. , 100(11), 8347-8358 (1994)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV