Merck
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-ブロモペンチル)フタルイミド
95%
別名:
2-(5-ブロモペンチル)イソインドール-1,3-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥26,900
¥26,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥26,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14BrNO2
CAS番号:
分子量:
296.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
59-64 °C
官能基
bromo
imide
SMILES記法
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
InChI Key
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722499-VAR:
722499-25G:
722499-5G:
722499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)