Merck
722235
Sigma-Aldrich
α-ブロモ-2-クロロフェニル酢酸
97%
別名:
2-ブロモ-2-(2-クロロフェニル)酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClO2
CAS番号:
分子量:
249.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
107-112 °C
SMILES記法
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI Key
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722235-VAR:
722235-25G:
722235-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)