スキップする
463531
トリス[2-(メチルアミノ)エチル]アミン
97%
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
出荷予測2026年6月29日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥28,600
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥104,000
この商品について
化学式:
(H3CNHCH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
188.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
¥28,600
出荷予測2026年6月29日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN(CCNC)CCNC
InChI
1S/C9H24N4/c1-10-4-7-13(8-5-11-2)9-6-12-3/h10-12H,4-9H2,1-3H3
InChI key
GMLHUKQBMDKQBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris[2-(methylamino)ethyl]amine is a polyamine.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
645095549835102245
assay
97%
assay
90%
assay
96%
assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
191 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.0 °F - closed cup
flash_point_c
108.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)