Merck
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,800
¥8,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,800
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
212.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
87-91 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537217-VAR:
537217-25G:
537217-500G:
537217-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)