Merck
722049
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-8-ヒドロキシキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,040
¥6,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,040
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrNO
CAS番号:
分子量:
224.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
138-143 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1c(Br)ccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
InChI Key
ICKPMTNGWVNOGC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
722049-VAR:
722049-5G:
722049-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rungrot Cherdtrakulkiat et al.
EXCLI journal, 18, 445-453 (2019-08-20)
Antimicrobial resistance has become a prime global concern. An ability of the microbes to produce enzymes to destroy antimicrobial drugs is one of the well-known mechanisms underlying the resistance. 8-Hydroxyquinoline (8HQ) and derivatives were reported to exert diverse biological effects
Dmytro Havrylyuk et al.
European journal of medicinal chemistry, 156, 790-799 (2018-07-29)
8-Hydroxyquinolines (HQ), including clioquinol, possess cytotoxic properties and are widely used as ligands for metal-based anticancer drug research. The number and identity of substituents on the HQ can have a profound effect on activity for a variety of inorganic compounds.