Merck
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,500
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11Br2N
CAS番号:
分子量:
244.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
275-285 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI Key
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - Not applicable
引火点(℃)
> 110 °C - Not applicable
適用法令
Jan Code
721719-BULK:
721719-1G:
721719-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)