Merck
721581
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-ブロモメチル-1-プロペン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6Br2
CAS番号:
分子量:
213.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.550
密度
1.860 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
InChI Key
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
721581-VAR:
721581-1G:
721581-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)