Merck
339512
Sigma-Aldrich
2-メチレン-1,3-プロパンジオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
1737653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
93-95 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6/h5-6H,1-3H2
InChI Key
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339512-1G:
339512-5G:
339512-BULK:
339512-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hochan Chang et al.
ChemSusChem, 13(19), 5213-5219 (2020-09-24)
Catalytic strategies were developed to synthesize and release chemicals for applications in fine chemicals, such as drugs and polymers, from a biomass-derived chemical, 5-hydroxymethyl furfural (HMF). The combination of the diene and aldehyde functionalities in HMF enabled catalytic production of