Merck
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,420
¥26,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,420
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BF3K
分子量:
162.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
130-134 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720682-BULK:
720682-VAR:
720682-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)