Merck
720569
Sigma-Aldrich
4-(trans-2-カルボキシビニル)フェニルボロン酸
別名:
4-(2-カルボキシ-(E)-エテニル)ベンゼンボロン酸, 4-(E-2-カルボキシビニル)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BO4
CAS番号:
分子量:
191.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
187-193 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • チオシアン酸ニッケル・ピリジルフェニルプロピオン酸重合錯体の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720569-BULK:
720569-250MG:
720569-1G:
720569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)