Merck
719609
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-(トリブチルスタンニル)ピリジン
別名:
2-(トリブチルスタンニル)-6-クロロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H30ClNSn
CAS番号:
分子量:
402.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
密度
1.191 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3ClN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
SRBYIFPGENOZFS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719609-BULK:
719609-VAR:
719609-500MG:4548173312286
719609-1G:4548173312279
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)