Merck
71941
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoyl chloride
≥97.0% (GC)
別名:
2H,2H,3H,3H-パーフルオロウンデカノイル塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7CH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
510.57
Beilstein:
3574069
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
crystals
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H4ClF17O/c12-3(30)1-2-4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)11(27,28)29/h1-2H2
InChI Key
QYLZAPXXSYDKKB-UHFFFAOYSA-N
物理的形状
clear liquid or solidified mass
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71941-1G-F:
71941-5G-F:
71941-BULK-F:
71941-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)