Merck
718750
Sigma-Aldrich
BrettPhos Pd G1、メチル t-ブチルエーテル付加物
may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97%
別名:
(BrettPhos)パラジウム(II)フェネチルアミンクロリド, BrettPhos パラダサイクル, BrettPhos前触媒, クロロ[2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)-3,6-ジメトキシ-2′,4′, 6′-トリイソプロピル-1,1′-ビフェニル][2-(2-アミノエチル)フェニル]パラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,400
1 G
お問い合わせ
5 G
¥197,000
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,400
1 G
お問い合わせ
5 G
¥197,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H63ClNO2PPd
分子量:
798.81
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
特徴
generation 1
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
198-204 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COC(C)(C)C.NCCc1ccccc1[Pd]Cl.COc2ccc(OC)c(c2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)-c5c(cc(cc5C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
OWHWOTGYDWMPCA-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
BrettPhos Pd G1は、C-C、C-N、C-O、C-F、C-CF3、およびC-S結合形成のクロスカップリング反応に使用できるバックワルドの第1世代(G1)パラダサイクル前触媒です。G1プレ触媒での活性Pd(0)種の生成は容易で、塩基による脱プロトン化のみが必要です。得られた触媒は、−40℃までの温度でも非常に活性が高く、様々なクロスカップリングプロトコルで使用できます。
アプリケーション
パラジウムが触媒するクロスカップリング反応のためのアプリケーションガイド
下記のための触媒:
  • 保護されていない3-ハロ-2-アミノピリジンと第一級および第二級アミンのC、Nクロスカップリング
  • アミノ化反応
  • アミノフェノールのN-アリール化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718750-VAR:
718750-5G:4548174007358
718750-1G:4548174007341
718750-100MG:4548174007334
718750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruben Martin et al.
Accounts of chemical research, 41(11), 1461-1473 (2008-07-16)
The cores of many types of polymers, ligands, natural products, and pharmaceuticals contain biaryl or substituted aromatic structures, and efficient methods of synthesizing these structures are crucial to the work of a broad spectrum of organic chemists. Recently, Pd-catalyzed carbon-carbon
David S Surry et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(34), 6338-6361 (2008-07-30)
Palladium-catalyzed amination reactions of aryl halides have undergone rapid development in the last 12 years, largely driven by the implementation of new classes of ligands. Biaryl phosphanes have proven to provide especially active catalysts in this context. This Review discusses
David S Surry et al.
Chemical science, 2(1), 27-50 (2011-01-01)
Dialkylbiaryl phosphines are a valuable class of ligand for Pd-catalyzed amination reactions and have been applied in a range of contexts. This review attempts to aid the reader in the selection of the best choice of reaction conditions and ligand
関連コンテンツ
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.