Merck
718009
Sigma-Aldrich
ジシクロヘキシル亜鉛 溶液
0.4 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22Zn
CAS番号:
分子量:
231.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
0.4 M in diethyl ether
密度
0.756 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
InChI Key
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718009-10ML:4548173302324
718009-25ML:4548173302317
718009-VAR:
718009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)