Merck
717797
Sigma-Aldrich
6-アミノ-2-ベンゾオキサゾリノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O2
CAS番号:
分子量:
150.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
204-209 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
717797-1G:
717797-BULK:
717797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)