543551
6-Methoxy-2-benzoxazolinone
97%
別名:
6-MBOA, 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone, 6-Methoxy-3H-benzoxazol-2-one, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolin-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolinone
サイズを選択してください
アッセイ
97%
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C8H7NO3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543551-BULK:
543551-VAR:
543551-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)