Merck
717614
Sigma-Aldrich
5,5′-ビス(トリブチルスタンニル)-2,2′-ビチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58S2Sn2
CAS番号:
分子量:
744.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
1.217 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H4S2.6C4H9.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;6*1-3-4-2;;/h1-4H;6*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
HCHJCBXNKUSQOT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717614-5G:4548173309064
717614-1G:4548173309057
717614-BULK:
717614-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)