Merck
717460
Sigma-Aldrich
クロロ[トリ(o-トリル)ホスフィン]金(I)
95%
別名:
[トリ(2-メチルフェニル)ホスフィン]金(I)塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21AuClP
CAS番号:
分子量:
536.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P.Au.ClH/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;;/h4-15H,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
VECXLHSTZNCQLD-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • オルトアルキニル安息香酸エステルによるシリルエノールエーテルのアルキル化
  • 環化異性化反応
  • 1,6-エニンの環化
  • 逐次[3,3]-シグマトロピック転位-環化異性化反応カスケード
  • アリールアルキンまたはアルケンとの、エニン誘導体の付加環化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717460-BULK:
717460-VAR:
717460-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)