Merck
717371
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(Sp)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルアミン
97%
別名:
(Sp)-1-[(1R)-(1-アミノエチル)]-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24FeNP
分子量:
413.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
131-135 °C
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m1../s1
InChI Key
DRBVPPSGNFMTKZ-QCUBGVIVSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717371-BULK:
717371-VAR:
717371-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)